Läs mer
Fisherbrand™ Transparent PVC-rör
Produktkod. 12375859 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
6,5 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
10m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12375859 8 mm 10m
12345859 3 mm 10m
12365859 6,5 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12375859
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan ångsteriliseras vid 121 °C.
  • Giftfri
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Polypropen, PVC
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C