Läs mer
Fisherbrand™ PVC-rör
Produktkod. 12375869 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
19 mm
Förpackningsstorlek:
10m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
12375869 16 mm 10m
12385869 19 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12375869
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för applikationer med måttligt tryck eller vakuum
Alla mått är ungefärliga.
  • Transparent, färglös
  • Terylene mesh förstärkt vägg
  • Flexibel men ändå stor inneboende styrka
  • Lämplig för applikationer med måttligt tryck eller vakuum
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Material Polypropen, PVC
Total längd (metrisk) 10 m
För användning med (applikation) Lämplig för applikationer med måttligt tryck eller vakuum