Läs mer
Fisherbrand™ PVC-rör
Produktkod. 12385869 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
19 mm
Förpackningsstorlek:
10m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12385869 19 mm 10m
12375869 16 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12385869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.44 SEK
    380.58 SEK / 10m
    Save 209.86 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för applikationer med måttligt tryck eller vakuum
Alla mått är ungefärliga.
  • Transparent, färglös
  • Terylene mesh förstärkt vägg
  • Flexibel men ändå stor inneboende styrka
  • Lämplig för applikationer med måttligt tryck eller vakuum
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 19 mm
Material Polypropen, PVC
Total längd (metrisk) 10 m
För användning med (applikation) Lämplig för applikationer med måttligt tryck eller vakuum