Läs mer
Fisherbrand™ PVC-rör
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
19 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| För användning med (applikation) | Lämplig för applikationer med måttligt tryck eller vakuum |
| Färg | Färglös |