Läs mer
Buerkle™ PVC VacuMan™ Vakuumpump
Produktkod. 17280624 Handla allt Bürkle Produkter
Flödeshastighet:
16 ml/slag
32 ml/slag
Inkluderar:
Med mätare
Utan mätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17280624
Brand: Buerkle™ 56201180
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handpumpen kan manövreras med en hand för att skapa ett vakuum eller tryck, oberoende av en strömförsörjning (t.ex. vakuumfiltrering, provtagning, avledning av exsickatorer).
  • Underhållsfri
  • Självsmörjande
  • Huvudsakligen korrosionsbeständig
  • Anslutning för slangar med 6,4 mm innerdiameter
  • Finns med eller utan mätare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum -850 Mbar
Inkluderar Med mätare
Material Polypropen, PVC
Flödeshastighet 16 ml/slag
För användning med Anslutning för slangar med 6,4 mm innerdiameter
Pumptyp Vakuumpump
Användningsområden Vakuumfiltrering, provtagning, bortledning av exsickatorer