Läs mer
Buerkle™ PVC VacuMan™ Vakuumpump
Handla allt Bürkle Produkter
Flödeshastighet:
16 ml/slag
32 ml/slag
Inkluderar:
Med mätare
Utan mätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Underhållsfri
- Självsmörjande
- Huvudsakligen korrosionsbeständig
- Anslutning för slangar med 6,4 mm innerdiameter
- Finns med eller utan mätare
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | -850 Mbar |
| Inkluderar | Utan mätare |
| Material | Polypropen, PVC |
| Flödeshastighet | 32 ml/slag |
| För användning med | Anslutning för slangar med 6,4 mm innerdiameter |
| Pumptyp | Vakuumpump |
| Antal pumphuvuden | 1 |
| Motståndsegenskaper | Korrosionsbeständig |
| Användningsområden | Vakuumfiltrering, provtagning, bortledning av exsickatorer |