Läs mer
Deutsch Neumann™ Vakuum och trycklampor
Produktkod. 10343791
Change view
:
Vakuumtryckslampa
Produktkod.
10343791 Vakuumtryckslampa
1 options
Produktkod. 10343791 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 4300001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med vakuum och tryck PE ventiler. Deutsch Neumann™ Vakuum- och trycklampor är tillverkade av mjuk PVC.
  • Rödbrun till färgen
  • Med styva kopplingar
  • Backventiler säkerställer enkelriktat flöde
Specifikationer
Färg Brun
Material Polypropen, PVC
Typ Vakuumtryckslampa
För användning med (utrustning) För orsatapparat