Beskrivning
- Små flänsar av aluminium, med invändig spiral av rostfritt stål
- Finns i en mängd olika storlekar och längder
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 25 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Total längd (metrisk) | 100 cm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | 25 |
| Produkttyp | Vakuumslang |