Läs mer
VACUUBRAND™ PVC vakuumrör med intern spiral med små flänsar KF
Produktkod. 10035301 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
25 mm
40 mm
Total längd (metrisk):
50 cm
500 mm
100 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Total längd (metrisk)
10035301 40 mm 500 mm
10749181 16 mm 100 cm
10009540 25 mm 100 cm
10293321 40 mm 100 cm
10310552 16 mm 50 cm
10479692 25 mm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10035301 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20686012
I lager
Ett smidigt, flexibelt och kemiskt resistent slangalternativ för laboratoriet.
  • Små flänsar av aluminium, med invändig spiral av rostfritt stål
  • Finns i en mängd olika storlekar och längder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 40 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Total längd (metrisk) 500 mm
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek DN 40
Produkttyp Vakuumslang