Läs mer
VACUUBRAND™ PVC vakuumrör med intern spiral med små flänsar KF
Handla allt Vacuubrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
25 mm
40 mm
Total längd (metrisk):
50 cm
500 mm
100 cm
Beskrivning
- Små flänsar av aluminium, med invändig spiral av rostfritt stål
- Finns i en mängd olika storlekar och längder
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 40 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Total längd (metrisk) | 100 cm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | DN 40 |
| Produkttyp | Vakuumslang |