Läs mer
Bolle Protection™ PVC-visirglasögon
Produktkod. 10507534 Handla allt Bollé Safety Produkter
:
Klart
Produktkod. 10507534
Brand: Bolle Protection™ BLV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd Bolle Protection™ PVC Visir Goggle för allroundseende och för användning för att täcka glasögon. Den har en bräddavloppsränna för vätskor och är kompatibel med ett halvmaskigt andningsskydd.
Obs: Denna artikel inkluderar endast visiret . Glasögon säljs separat. (Se Bolle skyddsglasögon av polykarbonat, 10480175.)
  • Allround vision
  • Justerbar rem
  • Bräddavloppsränna för vätskor
  • Passar över glasögon
  • Kompatibel med halvmask andningsskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Material Polypropen, PVC
Inkluderar Visirtillbehör. justerbar rem