Läs mer
Buerkle™ Väggmonterat dräneringsställ
Produktkod. 10413101 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Positioner:
33
53
77
Produkttyp:
Med dräneringskanal
Utan dräneringskanal
Höjd (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Bredd (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner Produkttyp Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
10413101 77 Med dräneringskanal 600 mm 600 mm Varje
10701172 53 Utan dräneringskanal 500 mm 500 mm Varje
10201501 33 Med dräneringskanal 400 mm 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Produktkod. 10413101 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 96402060
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Väggmonterat dräneringsställ av plast, spricksäkert, beprövat tusentals gånger i labbet och anpassat till kraven där.
Ett väggmonterat dräneringsställ, inklusive ett väggmonteringsset (skruvar, pluggar). En avtagbar avloppskanal finns som tillval, med anslutning för ett dräneringsrör som kan tömmas direkt i ett laboratorietvättställ.
  • Dräneringsställ PVC, stavar polypropen
  • Inklusive nyckel för stängerna
  • Tre olika spölängder för att anpassas till varierande apparater
  • Splittersäker
  • Stavar klickar på plats för säker placering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PVC, polypropen
Positioner 77
För användning med (applikation) Hygienisk torkning av apparater
Bredd (engelska) 23,6 tum
Höjd (engelska) 23,6 tum
Inkluderar Nyckel, väggmonteringssats med skruvar och pluggar, avtagbar dräneringskanal, anslutning för dräneringsrör, låda för stängerna, 15 x 60 mm stavar, 56 x 100 mm stavar, 6 x 150 mm stavar
Produkttyp Med dräneringskanal
Höjd (metrisk) 600 mm
Bredd (metrisk) 600 mm