Beskrivning
Ett väggmonterat dräneringsställ, inklusive ett väggmonteringsset (skruvar, pluggar). En avtagbar avloppskanal finns som tillval, med anslutning för ett dräneringsrör som kan tömmas direkt i ett laboratorietvättställ.
- Dräneringsställ PVC, stavar polypropen
- Inklusive nyckel för stängerna
- Tre olika spölängder för att anpassas till varierande apparater
- Splittersäker
- Stavar klickar på plats för säker placering
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PVC, polypropen |
| Positioner | 53 |
| För användning med (applikation) | Hygienisk torkning av apparater |
| Bredd (engelska) | 19,6 tum. |
| Höjd (engelska) | 19,6 tum. |
| Inkluderar | Nyckel, väggmonteringssats med skruvar och pluggar, låda för stängerna, 10 x 60 mm stavar, 39 x 100 mm stavar, 4 x 150 mm stavar |
| Produkttyp | Utan dräneringskanal |
| Höjd (metrisk) | 500 mm |
| Bredd (metrisk) | 500 mm |