Läs mer
Buerkle™ Väggmonterat dräneringsställ
Produktkod. p-8658021 Handla allt Bürkle Produkter
Positioner:
33
53
77
Produkttyp:
Med dräneringskanal
Utan dräneringskanal
Höjd (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Bredd (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Produktkod. 10413101
Brand: Buerkle™ 96402060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Väggmonterat dräneringsställ av plast, spricksäkert, beprövat tusentals gånger i labbet och anpassat till kraven där.
Ett väggmonterat dräneringsställ, inklusive ett väggmonteringsset (skruvar, pluggar). En avtagbar avloppskanal finns som tillval, med anslutning för ett dräneringsrör som kan tömmas direkt i ett laboratorietvättställ.
  • Dräneringsställ PVC, stavar polypropen
  • Inklusive nyckel för stängerna
  • Tre olika spölängder för att anpassas till varierande apparater
  • Splittersäker
  • Stavar klickar på plats för säker placering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Nyckel, väggmonteringssats med skruvar och pluggar, avtagbar dräneringskanal, anslutning för dräneringsrör, låda för stängerna, 15 x 60 mm stavar, 56 x 100 mm stavar, 6 x 150 mm stavar
Produkttyp Med dräneringskanal
Material PVC, polypropen
Positioner 77
För användning med (applikation) Hygienisk torkning av apparater
Bredd (metrisk) 600 mm
Bredd (engelska) 23,6 tum
Höjd (metrisk) 600 mm
Höjd (engelska) 23,6 tum