Läs mer
Robin™ PVC viktring
Material:
Polypropen, PVC
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen, PVC |
| Diameter (metrisk) Inre | 38 mm |
| Produkttyp | Vägningsring |
| Kvantitet | 1 st |
| Vikt (metrisk) | 220 g |