Läs mer
Clark Scientific™ PVC stora vita spillbrickor
Produktkod. 12988837
Change view
Typ:
Spillbricka Bänk
Stor spillbricka
Storlek:
475 x 360 mm
700 x 450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Storlek Förpackningsstorlek
12988837 Stor spillbricka 700 x 450 mm Varje
12968837 Spillbricka Bänk 475 x 360 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12988837 Leverantör Clark Scientific™ Leverantörsnummer WPVC large
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa stora vita spillbrickor är tillverkade av styv PVC och är för användning utanför strålningsområden.
    • Tillverkad av hård PVC
    • Finns i gult för användning i strålningsområden
    • Finns i vitt för användning utanför strålningsområden
    • Färglösa PVC-foder finns tillgängliga
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polypropen, PVC
Typ Stor spillbricka
För användning med (applikation) Utanför strålningsområden
Förpackningsmängd 1 st
Storlek 700 x 450 mm
Längd (metrisk) 700 mm
Höjd (metrisk) 450 mm