Läs mer
Clark Scientific™ PVC stora vita spillbrickor
Produktkod. p-8003102
Typ:
Spillbricka Bänk
Stor spillbricka
Storlek:
475 x 360 mm
700 x 450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12988837
Brand: Clark Scientific™ WPVC large
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa stora vita spillbrickor är tillverkade av styv PVC och är för användning utanför strålningsområden.
    • Tillverkad av hård PVC
    • Finns i gult för användning i strålningsområden
    • Finns i vitt för användning utanför strålningsområden
    • Färglösa PVC-foder finns tillgängliga
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polypropen, PVC
Typ Stor spillbricka
För användning med (applikation) Utanför strålningsområden
Förpackningsmängd 1 st
Storlek 700 x 450 mm
Längd (metrisk) 700 mm
Höjd (metrisk) 450 mm