Läs mer
Hanna Instruments™ PVDF BNC-kopplingskombination pH-elektrod
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Typ | BNC-kopplingskombination pH-elektrod |
| För användning med (applikation) | Används på alla pH-mätare som har BNC-sondens honingång |
| Material | PVDF-kropp |
| pH-intervall | 0 till 12 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 50 °C |