Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics PVDF Clip Mounting Flow Meter
Descrizione
- Infrared (IR) turbine rotor reflection ensures accurate and repeatable flow measurements
- USP Class VI PVDF material supports gamma sterilization up to 50kGy
- Each sensor is pre-calibrated for <1% measurement accuracy
- High-resolution square wave output for precise signal processing
- Floating version adapts easily to various tubing sizes
- Tubes withstand sterilization up to 150°C (302°F)
- Minimizes downtime and reduces cross-contamination risk
Specifica
Specifica
| För användning med (utrustning) | Flowmeter |
| Typ | Flow Sensor (Clip-mount) |
| Inkluderar | 12 mm HB-klämmmontering |
| Luftflödeshastighet | 0.5 to 20 L/min. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?