Läs mer
Buerkle™ Cylindriska L-kopplingar av PVDF
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10156360
För användning med:
11 till 13 mm slang
13 till 15 mm slang
3 till 5 mm slang
5 till 7 mm slang
7 till 9 mm slang
9 till 11 mm slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10156360
Brand: Buerkle™ 87130006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut slangen med hjälp av Buerkle™ PVDF Cylindrica, L-kopplingar– denna vinklade anslutning gjord av PVDF specialplast ger högsta renhet och motståndskraft mot lösningsmedel, syror och baser.
Cylindrisk vinkelslangkoppling.
  • PVDF
  • Temperaturbeständig upp till+ 160 °C max.
  • Mycket resistent mot kemikalier
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PVDF
För användning med 5 till 7 mm slang
Förpackningsmängd 10/Pk.; 20/Skala
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig, Upp till °160 C Temperaturbeständig, UV-beständig
Form Cylindrisk L
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 160 °C
Produkttyp Vinklad kontakt