Läs mer
Buerkle™ Cylindriska T-kopplingar av PVDF
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10086251
För användning med:
11 till 13 mm slang
13 till 15 mm slang
3 till 5 mm slang
5 till 7 mm slang
7 till 9 mm slang
9 till 11 mm slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10086251
Brand: Buerkle™ 87110010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkra en flexibel och säker anslutning för krävande applikationer med dessa T-kontakter. Buerkle™ Cylindriska T-kopplingar av PVDF finns i en mängd olika storlekar för att förlänga, ansluta, förgrena, sammanfoga och reparera slangar och slangar.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • PVDF
  • Temperaturbeständig upp till +160 C °max.
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PVDF
För användning med 9 till 11 mm slang
Förpackningsmängd 10/Pk.; 20/Skala
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig, Upp till °160 C Temperaturbeständig, UV-beständig
Form Cylindrisk T
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 160 °C
Produkttyp T-kontakt