Läs mer
Buerkle™ Cylindriska Y-kontakter av PVDF
För användning med:
11 till 13 mm slang
13 till 15 mm slang
3 till 5 mm slang
5 till 7 mm slang
7 till 9 mm slang
9 till 11 mm slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- PVDF
- Temperaturbeständig upp till +160 C °max.
- Steriliserbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU:s livsmedel, RoHS |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PVDF |
| För användning med | 13 till 15 mm slang |
| Förpackningsmängd | 10/Pk.; 20/Skala |
| Motståndsegenskaper | Kemikaliebeständig, Upp till °160 C Temperaturbeständig, UV-beständig |
| Form | Cylindrisk Y |
| Färg | Genomskinlig |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 160 °C |
| Produkttyp | Y-kontakt |