Läs mer
Cole-Parmer™ PVDF grenrör, 2 portar
Produktkod. p-7138714
Slangstorlek:
1/2 tum x 3/8 tum
1/4 tum x 1/8 tum.
3/8 tum x 1/4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11735278
Brand: Cole-Parmer™ 3152331
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utöka ditt flöde och linjekapacitet med dessa grenrör. Välj antalet portar och anslutningar för att passa dina behov.
  • Tillverkad av slitstark PVDF.
  • Idealisk för applikationer som kräver utmärkt kemikaliekompatibilitet.
  • Finns i en mängd olika konfigurationer
Specifikationer
Material PVDF
Total längd (engelska) 1,75 tum
Total längd (metrisk) 4.45 cm
Min. Driftstemperatur (engelska) -65 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -54 °C
Slangstorlek 1/4 tum x 1/8 tum.
Inlopp 1,25 tum. NPT(F)
Utloppsport 1/8 tum NPT(F)
Bredd (metrisk) 2.54 cm
Bredd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Höjd (engelska) 1 tum
Maximalt tryck 110 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 230 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 110 °C
Produkttyp Grenrör