Läs mer
Cole-Parmer™ PVDF Manifold, 4 port
Slangstorlek:
1/4 in. x 1/8 in.
3/8 in. x 1/4 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Constructed of durable PVDF.
- Ideal for applications requiring excellent chemical compatibly.
- Available in a variety of configurations
Specifications
Specifications
| Material | PVDF |
| Total längd (engelska) | 3.25 in. |
| Total längd (metrisk) | 8.26 cm |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -65°F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -54°C |
| Slangstorlek | 1/4 in. x 1/8 in. |
| Inlopp | 1/4 in. NPT(F) |
| Utloppsport | 1/8 in. NPT(F) |
| Bredd (metrisk) | 2.54 cm |
| Bredd (engelska) | 1 in. |
| Show More |