Läs mer
Cole-Parmer™ PVDF Manifold, 4 port
Slangstorlek:
1/4 in. x 1/8 in.
3/8 in. x 1/4 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Constructed of durable PVDF.
- Ideal for applications requiring excellent chemical compatibly.
- Available in a variety of configurations
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PVDF |
| Total längd (engelska) | 4 1/8 in. |
| Total längd (metrisk) | 10.48 cm |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -65°F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -54°C |
| Slangstorlek | 3/8 in. x 1/4 in. |
| Inlopp | 3/8 in. NPT(F) |
| Utloppsport | 1/4 in. NPT(F) |
| Bredd (metrisk) | 3.18 cm |
| Bredd (engelska) | 1.25 in. |
| Visa mer |