Läs mer
Cole-Parmer™ PVDF Manifold, 4 port
Produktkod. p-7138715
Slangstorlek:
1/4 in. x 1/8 in.
3/8 in. x 1/4 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11765278
Brand: Cole-Parmer™ 3152337
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Expand your flow and line capacity with these manifolds. Choose the number of ports and connections to suit your needs.
  • Constructed of durable PVDF.
  • Ideal for applications requiring excellent chemical compatibly.
  • Available in a variety of configurations
Specifikationer
Material PVDF
Total längd (engelska) 3.25 in.
Total längd (metrisk) 8.26 cm
Min. Driftstemperatur (engelska) -65°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -54°C
Slangstorlek 1/4 in. x 1/8 in.
Inlopp 1/4 in. NPT(F)
Utloppsport 1/8 in. NPT(F)
Bredd (metrisk) 2.54 cm
Bredd (engelska) 1 in.
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Höjd (engelska) 1 in.
Maximalt tryck 110 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 230°F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 110°C
Produkttyp Manifold