Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ PVDF (Polyvinylidenfluorid) Trevägskranar
Produktkod. 15321681
Change view
Pluggborrning:
4 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggborrning unitSize
15321681 8 mm -
15351671 4 mm Varje
15311681 6 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15321681 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F308880010
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trevägskonfigurationen av dessa kranar tillåter anslutning av två eller alla tre portar
  • Hullingförsedda slangar accepterar gummi- eller plastslangar
  • Tillverkad av PVDF (polyvinylidenfluorid), en fluorplast som är resistent mot de flesta kemikalier
  • Tål temperaturer upp till 204 °C
  • Maximalt tryckvärde 34,3 KPa (5 psi)
  • Ånga autoklaverbar
Specifikationer
Pluggborrning 8 mm
Beskrivning 3-vägs avstängningskran
Material PVDF
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Tryck 34,3 KPa
Passar slang-ID 10 mm
Temperatur (metrisk) 204 °C max.
Antal per förpackning 1
nr per ärende 1 fall
Pluggmaterial Gummi eller plastslang