Läs mer
Cole-Parmer™ Kynar™ Standard PVDF gasprovtagningspåsar
Produktkod. 11720309 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,3 l
3,8 l
8,1 l
37,7 l
85,7 l
Inkluderar:
Septumventil
på/av ventil
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
11720309 0,3 l Septumventil Varje
11720099 37,7 l Septumventil Varje
11770329 3,8 l Septumventil Varje
11795848 85,7 l på/av ventil Varje
11795858 8,1 l på/av ventil Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11720309 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0141030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00 SEK
    501.79 SEK / Paket med 1
    Save 35.21 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
Använd dessa påsar gjorda av korrosionsbeständiga Kynar™ för alla dina applikationsbehov. Standard Kynar™ PVDF gasprovtagningspåsar har starka sömmar för ökad hållbarhet.
Alla standardmodeller har antingen en på/av-⁄ventil (3 stycken 16'' förnicklad mässingsslang) eller en silikonseptum i polypropenhölje.
  • Max temp: 160 °F (71 °C)
  • Individuellt förseglad i en dammskyddad ytterpåse som även blockerar solljus
  • Enkel bred söm
  • Finns i 2-mil och 4-mil tjock stil
Specifikationer
Inkluderar Septumventil
Material PVDF
Temperaturområde (metriskt) 71 °C
Tjocklek (engelska) 3 mil
Mått (L x B) 152.4 x 152.4mm
Produkttyp Gasprovtagningspåse
Kapacitet (metrisk) 0,3 l
Längd (metrisk) 152.4 mm
Bredd (metrisk) 152.4 mm