Läs mer
Cole-Parmer™ Kynar™ Standard PVDF gasprovtagningspåsar
Produktkod. p-8004680 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,3 l
3,8 l
8,1 l
37,7 l
85,7 l
Inkluderar:
Septumventil
på/av ventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11720099
Brand: Cole-Parmer™ 0141035
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa påsar gjorda av korrosionsbeständiga Kynar™ för alla dina applikationsbehov. Standard Kynar™ PVDF gasprovtagningspåsar har starka sömmar för ökad hållbarhet.
Alla standardmodeller har antingen en på/av-⁄ventil (3 stycken 16'' förnicklad mässingsslang) eller en silikonseptum i polypropenhölje.
  • Max temp: 160 °F (71 °C)
  • Individuellt förseglad i en dammskyddad ytterpåse som även blockerar solljus
  • Enkel bred söm
  • Finns i 2-mil och 4-mil tjock stil
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 37,7 l
Inkluderar Septumventil
Material PVDF
Temperaturområde (metriskt) 71 °C
Tjocklek (engelska) 3 mil
Mått (L x B) 609.6 x 609.6mm
Längd (metrisk) 609.6 mm
Bredd (metrisk) 609.6 mm
Produkttyp Gasprovtagningspåse