Läs mer
Masterflex™ PVDF gängad reducernippel
Gängade beslag ger en mer permanent vätskebana
Brand: Masterflex™ 30623-41
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Använd med våra styva slangar för högtrycksapplikationer
- God kemikaliebeständighet
- Klassad till 200psi vid 77 °F (25 °C)
- Användbar från -40 till +200 °F (-40 till +93 °C)
Specifikationer
NPT(M)-anslutning | |
PVDF | |
3/8 x 1/4 tum. NPT(M) | |
3/8 x 1/4 tum. NPT(M) |
Autoklaveringsbar | |
10 Beslag | |
Autoklav eller etylenoxid | |
Reducerande bröstvårta |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Masterflex™ PVDF gängad reducernippel > Gängad reducerande nippel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering