Läs mer
Cole-Parmer™ Trevägs, tvåläges, elliptiska kulventiler, NPT(F), PVDF
För användning med:
För 1/8 tum. NPT kontakter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enkel demontering för rengöring - dra helt enkelt ut handtaget och tryck skaftet genom botten.
- Fyrlägesventiler är tydligt markerade med flödesmönster för att säkerställa korrekt handtagsposition.
- O-ringar gjorda av Viton™ , 316 SS-handtag, gängade anslutningar och icke-begränsande öppningar.
- Klassad upp till 150 psi vid 77 °F och 230 °F (110 °C) vid 50 psi (vätskor)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PVDF |
| För användning med | För 1/8 tum. NPT kontakter |
| För användning med (applikation) | Vätske-, gas- och vakuumapplikationer |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Produktlinje | Elliptisk kulventil |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 110 °C |
| Produkttyp | Trevägs elliptisk kulventil |