Läs mer
Thermo Scientific™ PVDF-överföringsmembran, 0,2 μm, 26,5 cm x 3,75 m
Produktkod. 10078559 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 rulle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10078559 1 rulle Varje
1 options
Produktkod. 10078559 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5180.00 SEK
    4143.65 SEK / Paket med 1
    Save 1036.35 SEK
    20% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
PVDF-överföringsmembran, 0,2μ m, 26,5 cm x 3,75 m
Thermo Scientific Pierce PVDF-överföringsmembran är gjorda av högkvalitativ polyvinylidendifluorid och ger hög bindningskapacitet för proteiner och nukleinsyror för Western, Southern och Northern blotting-metoder. Detta PVDF-membran har en porstorlek på 0,2 mikron och är idealiskt för kolorimetrisk och kemiluminescerande detektion.
Funktioner hos PVDF-membran:
  • Western blotting —PVDF-överföringsmembran tillverkade speciellt för proteinöverföring och Western blot-applikationer
  • Kompatibel och hållbar —polyvinyldifluorid (PVDF) är kompatibel med de flesta organiska lösningsmedel, syror och milda baser; rivs inte sönder eller blir spröd som nitrocellulosa
  • Specialiserad —användning av μ0,2 m-varianten för kolorimetrisk och kemiluminescensdetektion Våra
    PVDF-membran (polyvinyldifluorid) är mer motståndskraftiga mot missfärgning än andra kommersiellt tillgängliga PVDF-membran och har bättre kvarhållning av adsorberade proteiner än andra typer av överföringsmembran som används för Western blotting, inklusive nitrocellulosa. Detta membran har lägre bakgrundsnivåer och ökad känslighet för fluorescerande sondering än vanliga PVDF- eller nitrocellulosamembran.
    Relaterade produkter
    PVDF-överföringsmembran, 0,45 μm, 26,5 cm x 3,75 m
    PVDF-överföringsmembran, 0,45 μm, 10 cm x 10 cm
    Lågfluorescerande PVDF-överföringsmembran, 0,2 m, μ7 cm x 8,4 cm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Beskrivning PVDF-överföringsmembran, 0,2 μm porstorlek, 26,5 cm x 3,75 m, membran är gjorda av högkvalitativ polyvinylidendifluorid och ger hög bindningskapacitet för proteiner och nukleinsyror för västra, sydliga och nordliga blottningsmetoder
    För användning med (applikation) Proteinanalyser och analys, western blotting, proteinbiologi
    Kvantitet 1 rulle
    Porstorlek 0,2μ m