Läs mer
Cole-Parmer PVDF-rör
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/8 tum
3/16 tum
5/32 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
Beskrivning
Spänstig med bra fläns, förmåga. Innehåller inte BPA, ftalater eller PVC. Sterilisera med autoklav, gammastrålning, EtO och kemiska steriliseringsmedel. USP Klass VI-kompatibel. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;Icke-ftalat;RoHS;USP |
| Diameter (engelska) Inre | 5/32 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/4 tum |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.