Läs mer
PVRIG Antibody (2334B), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB93652MFV450
4840.75 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18504608
  • 6070.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
PVRIG Monoclonal antibody specifically detects PVRIG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
50mM Sodium Borate
C7orf15MGC138295, MGC104322, MGC138297, MGC2463, poliovirus receptor related immunoglobulin domain containing, Poliovirus receptor-related immunoglobulin domain-containing protein, transmembrane protein PVRIG
Primary
Store at 4C in the dark.