Läs mer
Abnova™ PVT1 delad FISH-sond
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Gen | Pvt1 onkogen (icke-proteinkodande) |
| Gene Alias | MGC21751, NCRNA00079 |
| Gensymbol | PVT1 |
| Gen-ID (Entrez) | 5820 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Kvantitet | 100μ L |
| Form | Vätska |