Läs mer
Abnova™ PVT1 delad FISH-sond
Produktkod. 16023495
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16023495
Brand: Abnova™ FS0053.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-sonder för identifiering av gensplittring med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen Pvt1 onkogen (icke-proteinkodande)
Gene Alias MGC21751, NCRNA00079
Gensymbol PVT1
Gen-ID (Entrez) 5820
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 100μ L
Form Vätska