Läs mer
Thermo Scientific™ PvuII (10 U/μ L)
Produktkod. 10713721 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 500 U
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
5000 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10713721 5 000 enheter 5000 enheter
10600271 2 500 U 2500 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10713721 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    726.00 SEK
    609.65 SEK / Paket med 5000
    Save 116.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
PvuII-restriktionsenzymet känner igen CAG^CTG-ställen och skär bäst vid 37 C °i G-buffert.
Lambda-DNA digererad med PvuII, 0,7 % agaros, 15 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...CAG▵CT G...3'
3'...GTC▵GA C...5'
Villkor för 100 % aktivitet
  • 1X buffert G: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 50 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert
  • PvuII tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning
  • Efter 10-faldig översmältning med PvuII kan mer än 90 % av DNA-fragmenten ligeras och mer än 95 % av dessa kan skäras om
Metyleringseffekter
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
Digestion av agaros-inbäddat DNA
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Mer än 15-faldig översmältning med PvuII kan resultera i stjärnaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Pvu II
Kompatibel buffert 10X buffert G
Känslig för värmeinaktivering Nej
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 5 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning