Läs mer
PWP1 Monoclonal Antibody (3A11)
GREENER_CHOICE
PWP1 Monoclonal Antibody (3A11)
Brand:  Invitrogen MA521268
Produktkod. 15568972
  • 4615.00 SEK / 100µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
PWP1 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
PWP1
Monoclonal
0.42 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Q13610
PWP1
PWP1 (AAH01652, 1 a.a. ~ 501 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b κ
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
3A11
Unconjugated
PWP1
2310058A11Rik; 2610205J09Rik; AI098170; AL022879; AV083409; AW550690; C20orf152; endonuclein; IEF-SSP-9502; Keratinocyte protein IEF SSP 9502; nuclear phosphoprotein similar to S. cerevisiae PWP1; periodic tryptophan protein 1 homolog; Pwp1; PWP1 homolog (S. cerevisiae); PWP1 homolog, endonuclein; RGD1310705
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
11137
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles