Beskrivning
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to PWP1. The PWP1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The PWP1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 11137 |
| Produktlinje | Novus |
| Reningsmetod | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Vanligt namn | PWP1 Recombinant Protein Antigen |
| Innehåll och lagring | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulering | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| För användning med (applikation) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | IEF-SSP-9502, Keratinocyte protein IEF SSP 9502, nuclear phosphoprotein similar to S. cerevisiae PWP1, periodic tryptophan protein 1 homolog, PWP1 homolog (S. cerevisiae) |
| Gensymbol | PWP1 |
| Etiketttyp | Unlabeled |
| Visa mer |
For Research Use Only.
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?