Läs mer
Invitrogen™ PWP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB2580), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
2410.00 SEK - 6520.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | PWP1 |
|---|---|
| Klona | 23GB2580 |
| Användningsområden | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassificering | Recombinant Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
30089248
![]() |
Invitrogen™
MA553556 |
100 μL |
6520.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30087930
|
Invitrogen™
MA553557 |
20 μL |
2410.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
PWP1 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects PWP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotSpecifikationer
| PWP1 | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Q13610, Q99LL5 | |
| 103136, 11137 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB2580 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| 2310058A11Rik; 2610205J09Rik; AI098170; AL022879; AV083409; AW550690; C20orf152; endonuclein; IEF-SSP-9502; Keratinocyte protein IEF SSP 9502; nuclear phosphoprotein similar to S. cerevisiae PWP1; periodic tryptophan protein 1 homolog; Pwp1; PWP1 homolog (S. cerevisiae); PWP1 homolog, endonuclein; RGD1310705 | |
| A synthesized peptide derived from human PWP1 (460-501AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PWP1 |