Läs mer
PX-12, MedChemExpress
Produktkod. 16491977
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491977 50 mg -
16486296 100 mg 100mg
16475828 10 mg 10mg
16418497 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491977 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13734
MedChemExpress PX-12(IV-2) is an irreversible inhibitor of Thioredoxin-1 (Trx-1); inhibits the growth of MCF-7 and HT-29 cells with IC50 values of 1.9 and 2.9 μM, respectively.
PX-12(IV-2) is an irreversible inhibitor of Thioredoxin-1 (Trx-1)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PX-12
Fysisk form Solid
CAS 141400-58-0
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H12N2S2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym IV-2
Löslighetsinformation Ethanol : 50 mg/mL (265.52 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44.7 mg/mL (237.37 mM)
LEDER CCC(SSC1=NC=CN1)C
Molekylvikt (g/mol) 188.31
Formel vikt 188.31
Procent renhet 98.0%