Läs mer
Ansell PX130 Lightweight Polyurethane-Coated Nylon Glove Liners
Produktkod. 16895330 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16895330 6 -
16805340 7 12 par
16815340 8 -
16825340 9 -
16835340 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 16895330 Leverantör Ansell Leverantörsnummer C382060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 SEK
    438.72 SEK / 12 par
    Save 221.28 SEK
    33% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Polyurethane coating on the palm provides abrasion resistance, with an elasticated knit wrist to ensure a snug fit.
  • Polyurethane coating on the palm provides abrasion resistance
  • Elasticated knit wrist ensures a secure fit
  • Ventilated back is breathable to minimize perspiration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Belagt område Palm
Beläggningsmaterial Polyurethane
Färg Gray
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Hand Specific
Material Nylon
Storlek 6
För användning med (applikation) Automotive Assembly, Machinery, and Equipment Operation
Handske manschettstil Knit
Serie PX130
Garnmätare 15