Läs mer
Ansell PX130 Lightweight Polyurethane-Coated Nylon Glove Liners
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Polyurethane coating on the palm provides abrasion resistance
- Elasticated knit wrist ensures a secure fit
- Ventilated back is breathable to minimize perspiration
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Belagt område | Palm |
| Beläggningsmaterial | Polyurethane |
| Färg | Gray |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Hand | Specific |
| Material | Nylon |
| Storlek | 6 |
| För användning med (applikation) | Automotive Assembly, Machinery, and Equipment Operation |
| Visa mer |