Läs mer
Ansell Edmont™ PX140-serien Nylon Lätta industrihandskar
Produktkod. 12950005
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12950005 8 12 par
12940005 7 12 par
12970005 10 12 par
12930005 6 12 par
12960005 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12950005 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer C381080
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Komfort och skydd för lätta applikationer.
  • Industriella handskar
  • Lätt och töjbart foder för optimerad passform och känsla
  • Bra nötningsbeständighet tack vare polyuretanbeläggningen på handflatan
  • Elastisk stickad handled för att säkerställa en åtsittande passform
  • Komfort och fingerfärdighet
  • Ventilerad rygg ser till att handen kan andas naturligt
Användningsområden:
  • Chassimontering, karosstrimning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Inte antistatisk, inte silikonfri
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Ingen textur
Latexfri Nej
Material Polyuretan, Nylon
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Industrihandskar för flera användningsområden
Storlek 8
Sterilitet Icke-steril
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon
Serie PX140
Längd (engelska) 8,6 till 10,2 tum.
Längd (metrisk) 220 till 260 mm