Läs mer
Ansell Edmont™ PX140-serien Nylon Lätta industrihandskar
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Industriella handskar
- Lätt och töjbart foder för optimerad passform och känsla
- Bra nötningsbeständighet tack vare polyuretanbeläggningen på handflatan
- Elastisk stickad handled för att säkerställa en åtsittande passform
- Komfort och fingerfärdighet
- Ventilerad rygg ser till att handen kan andas naturligt
Användningsområden:
- Chassimontering, karosstrimning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Inte antistatisk, inte silikonfri |
| Accelerator gratis | Yes |
| Användningsområden | Industrial |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | No Texture |
| Latexfri | Nej |
| Material | Polyuretan, Nylon |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Visa mer |