Läs mer
Ansell Edmont™ PX140-serien Nylon Lätta industrihandskar
Beskrivning
- Industriella handskar
- Lätt och töjbart foder för optimerad passform och känsla
- Bra nötningsbeständighet tack vare polyuretanbeläggningen på handflatan
- Elastisk stickad handled för att säkerställa en åtsittande passform
- Komfort och fingerfärdighet
- Ventilerad rygg ser till att handen kan andas naturligt
Användningsområden:
- Chassimontering, karosstrimning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Inte antistatisk, inte silikonfri |
| Accelerator gratis | Ja |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Latexfri | Nej |
| Material | Polyuretan, Nylon |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Visa mer |