Läs mer
PX20606 trans racemate, MedChemExpress
Produktkod. 16480649
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480649 1 mg
16460016 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16480649 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100443A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress PX20606 trans racemate (PX-102 trans racemate) is a FXR agonist with EC50s of 32 and 34 nM for FXR in FRET and M1H assay, respectively.
PX20606 trans racemate (PX-102 trans racemate) is a FXR agonist with EC50s of 32 and 34 nM for FXR in FRET and M1H assay, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PX20606 trans racemate
CAS 1268244-85-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H22Cl3NO4
Kvantitet 1 mg
Synonym PX-102 trans racemate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (180.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=C([C@H]2[C@H](C3=CC=C(OCC4=C(C5CC5)ON=C4C6=C(Cl)C=CC=C6Cl)C=C3Cl)C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 554.85
Formel vikt 554.85
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism