Läs mer
GVS PX5™™ PAPR-församling
Produktkod. 18439685
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
18439685 Svart
1 options
Produktkod. 18439685 Leverantör GVS Leverantörsnummer 03801EUUK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13320.00 SEK
    11744.99 SEK / Paket med 1
    Save 1575.01 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De RPB PX5™ är en kompakt och mångsidig PAPR som förändrar hur människor upplever ren filtrerad luft i flera branscher. Paketet inkluderar PX5™ , bältesstöd, FR-bälte, flödesmätare, batteri, batteriladdare och gnistfångare.
  • Inträngningsskydd: Certifierad enligt IP65-klassning vid användning och certifierad enligt IP67-klassning med rengöringskit på plats.
  • Snygga, genomtänkta ytor för enkel dekontaminering.
  • Lättvikt: Komplett system väger bara 2,55 lb.
  • De PX5™ fördelar strategiskt sin vikt genom sin vertikala montering och konturer till din rygg.
  • De PX5™ enheten kan enkelt tas bort från bältet med monteringslåssystemet.
  • Litiumjonbatteri med lång livslängd räcker i 12+ timmar på fläkthastighet 1 (låg), 9+ timmar på fläkthastighet 2 (medium) och 8+ timmar på fläkthastighet 3 (hög).
  • Batteriet är förseglat inuti enheten så att det inte kopplas ur eller stöter av under drift.
  • HE-filtret tar bort upp till 99,97 % av partiklar ner till 0,12 mikron.
  • Gaspatron/filterområde: Inkluderar OV/AG/HE och Multi-Gas patroner, och A2P, ABE1P, ABEK1P filter.
  • Filtersäkerhet: Filterluckan kan inte monteras på enheten om inte ett filter är fixerat på plats.
  • LED-användargränssnitt indikerar luftflöde, fläkthastighet och batterinivå.
  • Larm: Visuella, hörbara och vibrerande larm varnar användaren för låg batterinivå, eller när luftflödet sjunker under minimikraven på grund av att filtret behöver bytas eller ett blockerat luftflöde.
Specifikationer
Färg Svart
Produkttyp PAPR monteringssats
Storlek One Size