Läs mer
PXR Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1613.55 SEK - 4562.45 SEK
Specifikationer
| Antigen | PXR |
|---|---|
| Klona | 1G3A7 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30233444
|
Proteintech
67912-1-IG-20UL |
20 μL |
1613.55 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30235381
|
Proteintech
67912-1-IG-150UL |
150 μL |
4562.45 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The PXR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PXR. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PXR antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, FC (Intra), ELISA analysis.Specifikationer
| PXR | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 8856 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1G3A7 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| BXR; ONR1; PAR; PAR1; PAR2; PARq; PRR; PXR; SAR; SXR | |
| IgG1 | |
| Protein A purification | |
| Monoclonal Antibody |