Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Pyknometrar Acc. till Gay Lussac Adjusted
Produktkod. 10385781
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10385781 25 ml Varje
10400903 5 ml Varje
10778271 50 ml Varje
10335881 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10385781 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05630222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 SEK
    736.39 SEK / Paket med 1
    Save 143.61 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gay Lussac pyknometrar enl. till DIN ISO 3507
  • Stoppare NS 10/19 med kapillär
  • Stoppare toppslipad och polerad
  • Anpassad till In (med individuellt certifikat)
  • Noggrannhet: 0,001 cm³
  • Material: borosilikatglas 3.3
  • Kapaciteten som visas är nominell kapacitet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Borosilikatglas (3.3)